Tlačiť
4-Bromo-1H-pyrazole 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
396820010 396820050 396820250
ACRO396820010EA 63.38 EUR
ACRO396820010 ACRO396820050 ACRO396820250
4-Bromo-1H-pyrazole 98%
4-Bromo-1H-pyrazole
Vzorec: C₃H₃BrN₂
Teplota varu: 250…260 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 93…96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075602
Číslo CAS: 2075-45-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 99 °C
HPLC ≥97.5 %