Tlačiť
Methyl-4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Aminomethyl)benzoic Acid Methyl Ester Hydrochloride, Methyl 4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
396780010 396780050 396780250
ACRO396780010EA 37.18 EUR
ACRO396780010 ACRO396780050 ACRO396780250
Methyl-4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride 97%
Methyl-4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
Teplota tavenia: 234,5…237 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00182671
Číslo CAS: 6232-11-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 96.0 to 104.0 %