Sodium-1-decanesulphonate, anhydrous 99+% for ion pair chromatography
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
396710250
396711000
ACRO396710250EA
245.09
EUR
ACRO396710250
ACRO396711000
Sodium-1-decanesulphonate, anhydrous 99+% for ion pair chromatography
Sodium-1-decanesulphonate
Vzorec:
C₁₀H₂₁NaO₃S Teplota tavenia: >300 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007526 Číslo CAS: 13419-61-9 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤1 % (150°C) |
UV | at 260 nm A: ≤0.02 |
Titration after Ion exchange | ≥99.0 % (on dry substance) |
Membrane filtration test | (on 0.2 M soln.) Passes test |
Suitability | (HPLC gradient) Passes test |