Tlačiť
1-Butanesulphonic acid sodium salt, anhydrous 99+% for ion pair chromatography
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
396640250 396641000
ACRO396640250EA 202.17 EUR
ACRO396640250 ACRO396641000
1-Butanesulphonic acid sodium salt, anhydrous 99+% for ion pair chromatography
1-Butanesulphonic acid sodium salt
Vzorec: C₄H₉NaO₃S
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007540
Číslo CAS: 2386-54-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (150°C)
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.5 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test