1-Butanesulphonic acid sodium salt, anhydrous 99+% for ion pair chromatography
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
396640250
396641000
ACRO396640250EA
202.17
EUR
ACRO396640250
ACRO396641000
1-Butanesulphonic acid sodium salt, anhydrous 99+% for ion pair chromatography
1-Butanesulphonic acid sodium salt
Vzorec:
C₄H₉NaO₃S Teplota tavenia: >300 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007540 Číslo CAS: 2386-54-1 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤1 % (150°C) |
UV | at 260 nm A: ≤0.02 |
Titration after Ion exchange | ≥99.0 % (on dry substance) |
Membrane filtration test | (on 0.5 M soln.) Passes test |
Suitability | (HPLC gradient) Passes test |