Tlačiť
(±)-2-Methyltetrahydrofuran, extra dry 99+% stabilised, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
396620010 396620025 396621000
396620010.EA 321.25 EUR
396620010. 396620025. 396621000.
(±)-2-Methyltetrahydrofuran, extra dry 99+% stabilised, AcroSeal®
(±)-2-Methyltetrahydrofuran
Vzorec: C₅H₁₀O
Mw: 86.13
Teplota varu: 78…80 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –136 °C
Hustota: 0.86 g/cm³
Teplota vzplanutia: –11 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005367
Číslo CAS: 96-47-9
OSN: 2536
ADR: 3 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.002 %
GC ≥99.0 %
Stabilizer 150 to 400 ppm (BHT)
Peroxides ≤50 ppm