Tlačiť
4-Aminoimidazole-5-carboxamide 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Amino-1H-imidazole-5-carboxamide, 5-Aminoimidazole-4-carboxamide, 5-Amino-4-imidazolecarboxamide, 5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide, 4-Aminoimidazole-5-carboxamide, 4-aminoimidazole-5-carboxamide, 5-Amino-3H-imidazole-4-Carboxamide
397550050 397550250
ACRO397550050EA 106.95 EUR
ACRO397550050 ACRO397550250
4-Aminoimidazole-5-carboxamide 95%
4-Aminoimidazole-5-carboxamide
Vzorec: C₄H₆N₄O
Mw: 126.12 g/mol
Teplota tavenia: 164…170 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02181040
Číslo CAS: 360-97-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Grey to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %