Tlačiť
MES sodium salt 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: MES-Na
397350250 397351000 397355000
ACRO397350250EA 81.71 EUR
ACRO397350250 ACRO397351000 ACRO397355000
MES sodium salt 99%
MES sodium salt
Vzorec: C₆H₁₂NNaO₄S
Mw: 217.22
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00065473
Číslo CAS: 71119-23-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (10 % in water) Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.03
Titration after Ion exchange ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm