Tlačiť
2-Propanol 99+%, meetSpec_Ph.Eur.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Isopropyl rubbing alcohol, Isopropanol, 2-Hydroxy propane, IPA, Dimethyl carbinol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol
396980010 396980025 396980100 396980250 396982500
ACRO396980010EA 81.71 EUR
ACRO396980010 ACRO396980025 ACRO396980100 ACRO396980250 ACRO396982500
2-Propanol 99+%, meetSpec_Ph.Eur.
2-Propanol
Vzorec: (CH₃)₂CHOH
Mw: 60.1
Teplota varu: 81…83 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –89.5 °C
Hustota: 0.785 g/cm³
Teplota vzplanutia: 12 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011674
Číslo CAS: 67-63-0
OSN: 1219
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid (Passes test)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.376 to 1.379 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥99.0 %
UV at 310 nm A: ≤0.01
Relative density (20/20°C) 0.785 to 0.789
Specific gravity (25°C) 0.783 to 0.787
Identification D Passes test
Non-volatile matter ≤20 ppm
Related substances ≤0.3 %
Acidity/alkalinity Passes test
Benzene ≤2 ppm
Peroxides Passes test