2-Propanol 99+%, meetSpec_Ph.Eur.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Isopropyl rubbing alcohol, Isopropanol, 2-Hydroxy propane, IPA, Dimethyl carbinol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol
396980010
396980025
396980100
396980250
396982500
ACRO396980010EA
81.71
EUR
ACRO396980010
ACRO396980025
ACRO396980100
ACRO396980250
ACRO396982500
2-Propanol 99+%, meetSpec_Ph.Eur.
2-Propanol
Vzorec:
(CH₃)₂CHOH Mw: 60.1 Teplota varu: 81…83 °C (760 mmHg) Teplota tavenia: –89.5 °C Hustota: 0.785 g/cm³ Teplota vzplanutia: 12 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011674 Číslo CAS: 67-63-0 OSN: 1219 ADR: 3 II Merck Index: 13,05228 |
|
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless Liquid (Passes test) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.376 to 1.379 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % |
GC | ≥99.0 % |
UV | at 310 nm A: ≤0.01 |
Relative density | (20/20°C) 0.785 to 0.789 |
Specific gravity | (25°C) 0.783 to 0.787 |
Identification D | Passes test |
Non-volatile matter | ≤20 ppm |
Related substances | ≤0.3 % |
Acidity/alkalinity | Passes test |
Benzene | ≤2 ppm |
Peroxides | Passes test |