Tlačiť
2,6-Dichloronicotinic acid 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2,6-Dichloro-3-pyridinecarboxylic acid, 2,6-Dichloropyridine-3-carboxylic acid
396610010 396610050 396610250
ACRO396610010EA 44.52 EUR
ACRO396610010 ACRO396610050 ACRO396610250
2,6-Dichloronicotinic acid 98+%
2,6-Dichloronicotinic acid
Vzorec: C₆H₃Cl₂NO₂
Teplota tavenia: 147…150 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075583
Číslo CAS: 38496-18-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %
Titration with NaOH ≥98.0 %