N,N-Dimethylacetamid, extra dry 99.5%, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Acetic acid dimethylamide, Dimethyl Acetamide, DMAC
396350010
396350025
396351000
396350010.EA
321.7
EUR
396350010.
396350025.
396351000.
N,N-Dimethylacetamid, extra dry 99.5%, AcroSeal®
N,N-Dimethylacetamid
Vzorec:
CH₃CON(CH₃)₂ Mw: 87.12 Teplota varu: 164…166 °C (760 mmHg) Teplota tavenia: –20 °C Hustota: 0.937 g/cm³ Teplota vzplanutia: 70 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008686 Číslo CAS: 127-19-5 Merck Index: 13,03254 |
|
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % |
GC | ≥99.4 % |
Residue after evaporation | ≤0.005 % |