Tlačiť
Sodium tetrachloroaurate hydrate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
396270010 396270050
ACRO396270010EA 251.1 EUR
ACRO396270010 ACRO396270050
Sodium tetrachloroaurate hydrate 98%
Sodium tetrachloroaurate hydrate
Vzorec: AuCl₄Na·H₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149161
Číslo CAS: 29156-65-8
OSN: 1759
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to orange to golden Powder or crystals or granules
Assay 48.3 to 50.3 % (Au)