Tlačiť
(S)-(-)-N,α-Dimethylbenzylamine 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (S)-N,α-Dimethylbenzylamine, (S)-(-)-alpha-Methyl-N-methylbenzylamine, (S)-(-)-N-Methyl-1-phenylethylamine, (S)-(-)-N α-Dimethylbenzylamine
395840010 395840050
ACRO395840010EA 70.6 EUR
ACRO395840010 ACRO395840050
(S)-(-)-N,α-Dimethylbenzylamine 99+%
(S)-(-)-N,α-Dimethylbenzylamine
Vzorec: C₉H₁₃N
Teplota varu: 74…76 °C (11 mmHg)
Hustota: 0,924 g/cm³
Teplota vzplanutia: 61 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00067113
Číslo CAS: 19131-99-8
OSN: 3267
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5110 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation -63° to -67° (20°C, 589 nm) (c=4, methanol)