Tlačiť
Titanium(III) chloride solution 20% (w/v) in hydrochloric acid 2M
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Titanium trichloride
395622500 395620010 395620250
ACRO395622500EA 143.8 EUR
ACRO395622500 ACRO395620010 ACRO395620250
Titanium(III) chloride solution 20% (w/v) in hydrochloric acid 2M
Titanium(III) chloride
Vzorec: Cl₃Ti
Mw: 154.24
Teplota varu: 960
Teplota tavenia: 440
Hustota: 1.32
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011266
Číslo CAS: 7705-07-9
OSN: 3264
ADR: 8 II
Merck Index: 12,09620
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Dark purple Solution
Titration Complexometric 18 to 23 %
Titration with NaOH 1.8 to 2.2 N HCl