Tlačiť
4-Biphenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: [1,1'-Biphenyl]-4-ylboronic acid
394420010 394420050 394420250
ACRO394420010EA 50.54 EUR
ACRO394420010 ACRO394420050 ACRO394420250
4-Biphenylboronic acid 97%
4-Biphenylboronic acid
Vzorec: C₁₂H₁₁BO₂
Mw: 198.03 g/mol
Teplota tavenia: 241…245 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00093311
Číslo CAS: 5122-94-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %