Tlačiť
2-Phenylthiazole 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
394370010 394370050
ACRO394370010EA 75.01 EUR
ACRO394370010 ACRO394370050
2-Phenylthiazole 98%
2-Phenylthiazole
Vzorec: C₉H₇NS
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00272327
Číslo CAS: 1826-11-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %