Tlačiť
4-(Hydroxymethyl)benzoic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Carboxybenzylalcohol, HMBA Linker, HMBA
394340010 394340100
ACRO394340010EA 79.02 EUR
ACRO394340010 ACRO394340100
4-(Hydroxymethyl)benzoic acid 98%
4-(Hydroxymethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₈O₃
Mw: 152.15
Teplota tavenia: 182…184 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017598
Číslo CAS: 3006-96-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 181 to 186 °C
HPLC ≥97.5 %