Tlačiť
(2-Iodophenyl)acetic acid 97+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-(2-Iodophenyl)acetic acid
394040010 394040050 394040250
ACRO394040010EA 28.92 EUR
ACRO394040010 ACRO394040050 ACRO394040250
(2-Iodophenyl)acetic acid 97+%
(2-Iodophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄I)CH₂COOH
Teplota tavenia: 112…114 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00046546
Číslo CAS: 18698-96-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 118 °C
HPLC ≥97.0 %