Tlačiť
5-Bromopicolinic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromopyridine-2-carboxylic acid, 5-Bromo-2-pyridinecarboxylic acid
393990010 393990050 393990250
ACRO393990010EA 34.66 EUR
ACRO393990010 ACRO393990050 ACRO393990250
5-Bromopicolinic acid 97%
5-Bromopicolinic acid
Vzorec: C₆H₄BrNO₂
Teplota tavenia: 177…178 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00234149
Číslo CAS: 30766-11-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %