Tlačiť
4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Methoxy-2-methylbenzeneboronic acid, (4-Methoxy-2-methylphenyl)boronic acid
393850010 393850050
ACRO393850010EA 84.24 EUR
ACRO393850010 ACRO393850050
4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid 97%
4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid
Vzorec: C₈H₁₁BO₃
Mw: 165.99 g/mol
Teplota tavenia: 148…161 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02684315
Číslo CAS: 208399-66-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %