Tlačiť
2-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Trifluoromethoxyphenylboronic acid, 2-(Trifluoromethoxy)benzeneboronic acid, (2-(Trifluoromethoxy)phenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2-(trifluoromethoxy)phenyl)borane
393810010 393810050
ACRO393810010EA 70.5 EUR
ACRO393810010 ACRO393810050
2-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid 97%
2-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₆BF₃O₃
Mw: 205.93
Teplota tavenia: 121…125 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01320763
Číslo CAS: 175676-65-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %