Tlačiť
1-Bromo-2-(methoxymethyl)benzene 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromobenzyl methyl ether
393400250 393400010 393400050
ACRO393400250EA 337.75 EUR
ACRO393400250 ACRO393400010 ACRO393400050
1-Bromo-2-(methoxymethyl)benzene 98%
1-Bromo-2-(methoxymethyl)benzene
Vzorec: C₈H₉BrO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03790887
Číslo CAS: 52711-30-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5470 to 1.5500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %