Tlačiť
Bismuth(III) hydroxide
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
393290500 393292500
ACRO393290500EA 51.34 EUR
ACRO393290500 ACRO393292500
Bismuth(III) hydroxide
Bismuth(III) hydroxide
Vzorec: H₃BiO₃
Teplota tavenia: 415 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00046188
Číslo CAS: 10361-43-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream Powder
Loss on drying ≤1.0 %
Identification Positive
Bismuth (Bi) ≥80.0 % (on dry basis)