Tlačiť
1,3-Dimethylbarbituric acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
393280250 393281000 393285000
ACRO393280250EA 53.35 EUR
ACRO393280250 ACRO393281000 ACRO393285000
1,3-Dimethylbarbituric acid 98%
1,3-Dimethylbarbituric acid
Vzorec: C₆H₈N₂O₃
Teplota tavenia: 122…125 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006675
Číslo CAS: 769-42-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to light brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 125 °C
GC ≥97.5 %