Tlačiť
3-Furaldehyde 98% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Furan-3-carbaldehyde
393260010 393260050 393260250
ACRO393260010EA 41.26 EUR
ACRO393260010 ACRO393260050 ACRO393260250
3-Furaldehyde 98% stabilised
3-Furaldehyde
Vzorec: C₅H₄O₂
Mw: 96.09 g/mol
Teplota varu: 145 °C (760 mmHg)
Hustota: 1.15 g/cm³
Teplota vzplanutia: 48 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00010424
Číslo CAS: 498-60-2
OSN: 1199
ADR: 6.1 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4930 to 1.4950 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 0.05 % BHT