Tlačiť
Tetrabutylamoniumhydrogensulfát 99%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Tetrabutylammonium bisulphate, Tetrabutylammonium hydrogensulphate
394200050 394200250 394201000 394205000
ACRO394200050EA 30.12 EUR
ACRO394200050 ACRO394200250 ACRO394201000 ACRO394205000
Tetrabutylamoniumhydrogensulfát 99%, extra pure
Tetrabutylamoniumhydrogensulfát
Vzorec: (C₄H₉)₄NHSO₄
Teplota tavenia: 168…172 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011637
Číslo CAS: 32503-27-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 169 to 173 °C
Solubility (10 % in water) Almost clear colorless
Titration with NaOH ≥98.5 %