Tlačiť
3,5-Dibromobenzaldehyde 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
393150010 393150050 393150250
ACRO393150010EA 44.93 EUR
ACRO393150010 ACRO393150050 ACRO393150250
3,5-Dibromobenzaldehyde 98+%
3,5-Dibromobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄Br₂O
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00156887
Číslo CAS: 56990-02-4
OSN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 92 °C
GC ≥98.0 %