Tlačiť
Sodium methanesulphinate 85%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methanesulphinic acid, sodium salt
392960010 392960100 392960500
ACRO392960010EA 46.93 EUR
ACRO392960010 ACRO392960100 ACRO392960500
Sodium methanesulphinate 85%
Sodium methanesulphinate
Vzorec: CH₃NaO₂S
Teplota tavenia: 222…226 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040392
Číslo CAS: 20277-69-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥80 %