Tlačiť
(2-Bromoethyl)cyclohexane 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Cyclohexylethyl bromide, 1-Bromo-2-cyclohexylethane
392640050 392640250
ACRO392640050EA 93.86 EUR
ACRO392640050 ACRO392640250
(2-Bromoethyl)cyclohexane 98%
(2-Bromoethyl)cyclohexane
Vzorec: C₈H₁₅Br
Teplota varu: 209 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –57 °C
Hustota: 1,221 g/cm³
Teplota vzplanutia: 96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00019398
Číslo CAS: 1647-26-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %