4-Ethynyltoluene 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
1-Ethynyl-4-methylbenzene, p-Tolylacetylene
392560010
392560050
392560250
ACRO392560010EA
45.73
EUR
ACRO392560010
ACRO392560050
ACRO392560250
4-Ethynyltoluene 97%
4-Ethynyltoluene
Vzorec:
C₉H₈ Teplota varu: 168…170 °C (760 mmHg) Hustota: 0,916 g/cm³ Teplota vzplanutia: 49 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008571 Číslo CAS: 766-97-2 OSN: 3295 ADR: 3,III |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Light yellow to light brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5460 to 1.5480 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |