Tlačiť
4-Ethynyltoluene 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Ethynyl-4-methylbenzene, p-Tolylacetylene
392560010 392560050 392560250
ACRO392560010EA 45.73 EUR
ACRO392560010 ACRO392560050 ACRO392560250
4-Ethynyltoluene 97%
4-Ethynyltoluene
Vzorec: C₉H₈
Teplota varu: 168…170 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,916 g/cm³
Teplota vzplanutia: 49 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008571
Číslo CAS: 766-97-2
OSN: 3295
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5460 to 1.5480 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %