Tlačiť
Hydrogencitran diamonný 98%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Citric acid diammonium salt, Diammonium hydrogen 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, Ammonium citrate dibasic
392505000 392500025 392501000
ACRO392505000EA 78.22 EUR
ACRO392505000 ACRO392500025 ACRO392501000
Hydrogencitran diamonný 98%, pure
Hydrogencitran diamonný
Vzorec: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
Hustota: 1,5 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013068
Číslo CAS: 3012-65-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %