Tlačiť
3-Bromo-4-methylpyridine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromo-4-picoline
392320010 392320050
ACRO392320010EA 53.27 EUR
ACRO392320010 ACRO392320050
3-Bromo-4-methylpyridine 97%
3-Bromo-4-methylpyridine
Vzorec: C₆H₆BrN
Mw: 172.02
Teplota varu: 76 °C (10 mmHg)
Hustota: 1.549 g/cm³
Teplota vzplanutia: 79 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082592
Číslo CAS: 3430-22-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5600 to 1.5640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %