Tlačiť
3-Iodobenzaldehyde 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
392070010 392070050
ACRO392070010EA 116.56 EUR
ACRO392070010 ACRO392070050
3-Iodobenzaldehyde 99%
3-Iodobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅IO
Mw: 232.02
Teplota tavenia: 57…60 °C
Číslo MDL: MFCD00039573
Číslo CAS: 696-41-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 59 °C
GC ≥98.5 %