Trisodium citrate, anhydrous 98%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
391975000
391970025
391971000
ACRO391975000EA
97.87
EUR
ACRO391975000
ACRO391970025
ACRO391971000
Trisodium citrate, anhydrous 98%, pure
Trisodium citrate
Vzorec:
C₆H₅Na₃O₇ Teplota tavenia: 300 °C Hustota: 1,815 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 290 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00012462 Číslo CAS: 68-04-2 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |