Tlačiť
Magnesium phosphate tribasic hydrate 98+%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
391942500 391940010
ACRO391942500EA 40.91 EUR
ACRO391942500 ACRO391940010
Magnesium phosphate tribasic hydrate 98+%, pure
Magnesium phosphate tribasic hydrate
Vzorec: H₂Mg₃O₉P₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150251
Číslo CAS: 53408-95-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Titration excess HCl 98.0 to 102.0 % (On ignited basis)
Loss on ignition ≤32.0 % (425°C)