Tlačiť
Indole-5-carbaldehyd 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Indole-5-carboxaldehyde, 1H-Indole-5-carboxaldehyde
391630010 391630050 391630250
ACRO391630010EA 54.15 EUR
ACRO391630010 ACRO391630050 ACRO391630250
Indole-5-carbaldehyd 98+%
Indole-5-carbaldehyd
Vzorec: C₉H₇NO
Teplota tavenia: 100…103 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02093664
Číslo CAS: 1196-69-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Orange to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 103 °C
HPLC ≥98.0 %