Tlačiť
4-(Bromomethyl)phenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (4-(Bromomethyl)phenyl)metaboric acid, (4-(Bromomethyl)phenyl)boronic acid, Dihydroxy(4-(bromomethyl)phenyl)borane, 4-Bromomethylphenylboronic acid, 4-(Bromomethyl)benzeneboronic acid
391570010 391570050
ACRO391570010EA 122.74 EUR
ACRO391570010 ACRO391570050
4-(Bromomethyl)phenylboronic acid 97%
4-(Bromomethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BBrO₂
Teplota tavenia: 165…172 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01318113
Číslo CAS: 68162-47-0
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %