Tlačiť
4-Amino-m-anisic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Amino-3-methoxybenzenecarboxylic acid
391460010 391460050
ACRO391460010EA 87.85 EUR
ACRO391460010 ACRO391460050
4-Amino-m-anisic acid 98%
4-Amino-m-anisic acid
Vzorec: C₈H₉NO₃
Mw: 167.16
Teplota tavenia: 186…188 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00016539
Číslo CAS: 2486-69-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 186 to 191 °C
HPLC ≥97.5 %