Tlačiť
Citran trojamonný 97+%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
391410010 391410500 391412500
ACRO391410010EA 472.12 EUR
ACRO391410010 ACRO391410500 ACRO391412500
Citran trojamonný 97+%, pure
Citran trojamonný
Vzorec: C₆H₁₇N₃O₇
Teplota tavenia: 185 °C
Hustota: 1 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036406
Číslo CAS: 3458-72-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.0 %