Tlačiť
4-(N,N-Diphenylamino)benzaldehyde 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Diphenylaminobenzaldehyde
391180050 391180250
ACRO391180050EA 199.36 EUR
ACRO391180050 ACRO391180250
4-(N,N-Diphenylamino)benzaldehyde 98%
4-(N,N-Diphenylamino)benzaldehyde
Vzorec: C₁₉H₁₅NO
Teplota tavenia: 129…133 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00145131
Číslo CAS: 4181-05-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 134 °C
Water ≤2 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %