Tlačiť
3-Butynyl toluene-4-sulphonate 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Butynyl 4-methylbenzenesulphonate, 3-Butynyl p-toluenesulphonate
390780050 390780250
ACRO390780050EA 132.19 EUR
ACRO390780050 ACRO390780250
3-Butynyl toluene-4-sulphonate 96%
3-Butynyl toluene-4-sulphonate
Vzorec: C₁₁H₁₂O₃S
Mw: 224.28 g/mol
Hustota: 1.012 g/cm³
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00041687
Číslo CAS: 23418-85-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5215 to 1.5255 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %