Tlačiť
Fluorid draselný 40% w/w on alumina
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
390810250 390811000
ACRO390810250EA 127.38 EUR
ACRO390810250 ACRO390811000
Fluorid draselný 40% w/w on alumina
Fluorid draselný
Vzorec: KF
Mw: 58.1
Teplota varu: 1505
Teplota tavenia: 860
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011398
Číslo CAS: 7789-23-3
OSN: 1812
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,07714
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Assay 35 to 45 wt % (Mass balance)
Water 3 to 10 % (K.F.)