Tlačiť
4'-Ethynylacetophenone 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-(4-Ethynyl-phenyl)-ethanone, 1-(4-Ethynylphenyl)ethanone, 1 - (4 - Ethynyl - phenyl) - ethanone, Ethanone,1-(4-ethynylphenyl)-
390580010 390580050
ACRO390580010EA 190.53 EUR
ACRO390580010 ACRO390580050
4'-Ethynylacetophenone 98%
4'-Ethynylacetophenone
Vzorec: C₁₀H₈O
Teplota tavenia: 67…70 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04974025
Číslo CAS: 42472-69-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 70 °C
GC ≥97.5 %