Tlačiť
(S)-N-Boc-allylglycine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
390100010 390105000 390100050
ACRO390100010EA 286.4 EUR
ACRO390100010 ACRO390105000 ACRO390100050
(S)-N-Boc-allylglycine 95%
(S)-N-Boc-allylglycine
Vzorec: C₁₀H₁₇NO₄
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01320851
Číslo CAS: 90600-20-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to yellow Viscous liquid or paste
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation +9.0° to +13.0° (20°C, 589 nm) (c=1, methanol)
Titration with NaOH ≥94 %