Tlačiť
Fosforečnan sodný, anhydrous, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: tri-Sodium phosphate, Sodium phosphate tribasic, Trisodium phosphate
389810010 389810025 389810100
ACRO389810010EA 139.19 EUR
ACRO389810010 ACRO389810025 ACRO389810100
Fosforečnan sodný, anhydrous, pure
Fosforečnan sodný
Vzorec: Na₃O₄P
Teplota tavenia: 73,3…76.7 °C
Hustota: 2,54 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003510
Číslo CAS: 7601-54-9
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Titration with HCl ≥96.0 %