Tlačiť
Karbid vápenatý 72-82%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Calcium acetylide
389792500 389790010 389790025
ACRO389792500EA 50.14 EUR
ACRO389792500 ACRO389790010 ACRO389790025
Karbid vápenatý 72-82%
Karbid vápenatý
Vzorec: CaC₂
Teplota varu: 2300 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 2160 °C
Hustota: 2,22 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010905
Číslo CAS: 75-20-7
OSN: 1402
ADR: 4.3,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Dark grey Lumps
Titration Complexometric 12 to 23 % (CaO)
Particle size 7 to 25 mm