Tlačiť
Trilithium orthophosphate, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Lithium phosphate tribasic, Lithium orthophosphate, Lithium phosphate
389781000 389785000
ACRO389781000EA 95.47 EUR
ACRO389781000 ACRO389785000
Trilithium orthophosphate, extra pure
Trilithium orthophosphate
Vzorec: Li₃O₄P
Teplota tavenia: 837 °C
Hustota: 2,41 g/cm³ (15 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016187
Číslo CAS: 10377-52-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Titration with HClO4 ≥95.0 %