Tlačiť
Rhodium(II) trifluoroacetate dimer
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
389700010 389702500
ACRO389700010EA 766.95 EUR
ACRO389700010 ACRO389702500
Rhodium(II) trifluoroacetate dimer
Rhodium(II) trifluoroacetate dimer
Vzorec: C₈F₁₂O₈Rh₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00209611
Číslo CAS: 31126-95-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Rhodium (Rh) 27.5 to 35.0 %