Tlačiť
Zinc(II) acetylacetonate (∼25% Zn)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
388770050 388771000 388775000
ACRO388770050EA 36.9 EUR
ACRO388770050 ACRO388771000 ACRO388775000
Zinc(II) acetylacetonate (∼25% Zn)
Zinc(II) acetylacetonate
Vzorec: C₁₀H₁₄O₄Zn
Teplota varu: 129…131 °C (10 mmHg)
Teplota tavenia: 124…126 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000035
Číslo CAS: 14024-63-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric 23.5 to 26.0 % (Zinc)