Tlačiť
Potassium thiosulphate hydrate 96+%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
388695000 388691000
ACRO388695000EA 415.96 EUR
ACRO388695000 ACRO388691000
Potassium thiosulphate hydrate 96+%, extra pure
Potassium thiosulphate hydrate
Vzorec: K₂O₃S₂·xH₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150405
Číslo CAS: 1264198-56-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder or crystals and/or chunks
Titration Iodimetric 96.0 to 104.0 % (On dry substance)
Loss on drying ≤6 % (1 g, 150°C)
Insoluble matter ≤0.05 % (in water)