Tlačiť
Tin(IV) iodide 99+% -10 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
388560100 388560500
ACRO388560100EA 143.6 EUR
ACRO388560100 ACRO388560500
Tin(IV) iodide 99+% -10 mesh
Tin(IV) iodide
Vzorec: I₄Sn
Teplota tavenia: 144 °C
Hustota: 4,46 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036272
Číslo CAS: 7790-47-8
OSN: 3260
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Brown Powder
Titration Argentometric ≥99.0 %